870012C
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012C
Synonyma:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (870012C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870012C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012C
concentration
10 mg/mL (870012C-25mg)
25 mg/mL (870012C-200mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
InChI key
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
General description
Application
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)