850350C
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyma:
PC(15:0/15:0)
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850350C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850350C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350C
concentration
10 mg/mL (850350C-25mg)
25 mg/mL (850350C-200mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC[N+](C)(C)C)(OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
InChI key
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
General description
Application
- as a component in fluidizing lipid bilayers to study the role of membrane fluidity in mediating membrane sensitivity to small hydrophobic peptides or haptoglobin-related protein (SHP-1)
- to prepare giant unilamellar lipid vesicles (GUVs)
- to construct supported phospholipid bilayers to study the gel-fluid phase transition behavior using in situ, temperature-dependent atomic force microscopy
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)