857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Synonyma:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
concentration
1 mg/mL (857465W-1mg)
lipid type
bioactive lipids
deuterated lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2
InChI key
LGEQQWMQCRIYKG-KALLKTRHSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)