852448C
Avanti
18:0 dimethylacetal
octadecanal-dimethylacetal, chloroform
Synonyma:
1,1-Dimethoxyoctadecane
About This Item
Doporučené produkty
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (852448C-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 852448C
concentration
10 mg/mL (852448C-10mg)
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI key
YDFMLZBWAXMUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)