Hlavní dokumenty
810383C
Avanti
18:0 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
1,2-Distearyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF488) ammonium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C62H103N6O18PS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1315.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
package of 1 × 250 μg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
250 μg/mL in chloroform
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810383C-250UG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)