Merck
8.14971
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
Synonyma:
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H8N2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
277-730-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814971000504022536867922