Hlavní dokumenty
700365P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β-cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
3α,7α-Dihydroxycoprostanic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H46O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
434.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 x 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700365P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)