Hlavní dokumenty
Z805289
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
material
KBr
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam. × thickness
20 mm × 2 mm
General description
Cut and polished quality crystal windows.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)