Z267813
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Doporučené produkty
material
ZnSe
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam. × thickness
25 mm × 4 mm
transmittance
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
refractive index
n/D 2.4 (at 2 μm)
Související kategorie
General description
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)