Hlavní dokumenty
Z805165
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
material
NaCl
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam. × thickness
22 mm × 4 mm
General description
Cut and polished quality crystal windows.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)