Hlavní dokumenty
Z690082
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
material
aluminum
size
L
L × diam.
305 mm × 11 mm , arm
ring diam.
127 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)