Hlavní dokumenty
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
material
aluminum
size
S
L × diam.
254 mm × 9 mm , arm
ring diam.
76 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)