Z690074
Aldrich® PVC-coated open support ring
size M, ring diam. 102 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
aluminum
size
M
L × diam.
305 mm × 9 mm , arm
ring diam.
102 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)