Přeskočit na
Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Synonyma:
pipet tips, pipette tips, MBP 2069G, dispensing tip, liquid transfer tip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
960 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 960,00 Kč
4800 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
200 μL
Sterility:
sterile
Feature:
barrier
Packaging:
pack of 960 ea (racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2069G
4 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 960 ea (racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069G
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume
200 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
General description
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A3098Z709204Z709263
description
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
description
ART 200, volume range 1-200 μL, sterile
description
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
description
ART 300, volume range 1-300 μL, sterile
volume
200 μL
volume
1—200 μL
volume
5—200 μL
volume
1—300 μL
feature
barrier
feature
barrier
feature
barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069G
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2160P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2070
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
colorless
material
colorless
material
colorless , colorless tip
material
colorless
packaging
pack of 960 ea (racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)