Hlavní dokumenty
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS29/32
capacity
5-7 mL
Související kategorie
General description
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)