Z279137
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 1.2 L
Synonyma:
Saint Gobain D1075001
About This Item
Doporučené produkty
feature
capacity 1.2 L
packaging
pack of 1 ea
L × W
6 in. × 10 in.
fitting
on/off
Související kategorie
General description
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)