Z245372
Disposable beakers
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
material
polypropylene
feature
subdivision 5 mL
packaging
pkg of 100 ea
H × O.D.
57 mm × 49 mm
capacity
50 mL
Související kategorie
General description
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Other Notes
Browse all plastic beakers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)