Z243914
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Synonyma:
Cylindrical TLC tank
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Doporučené produkty
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
O.D. × H
6.5 cm × 21.0 cm
Související kategorie
General description
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)