Hlavní dokumenty
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cowie 005.450.2
L
500 mm
blade diam.
50 mm
shaft diam.
6 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)