pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
diam. × L
68 mm × 350 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this PTFE coated flat propeller has 3 holes.
Application
stirring, mixing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Overhead Stirrer Propeller
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?