Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Synonyma:
PTFE Stirrer Shaft
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cowie 005.265.2
L
650 mm
blade diam.
60 mm
shaft diam.
9.5 mm
Související kategorie
General description
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)