Přeskočit na
Z362905
Suspended stirring bars
diam. 54 mm, H 28 mm, fits beaker size, 250 mL
Akční nabídka
Synonyma:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar, Nalgene DS6630-0250, stirring magnet
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 490,00 Kč
4 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
PTFE (with ETFE bracket), cylindrical (suspended)
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS6630-0250
Packaging:
pack of 1 ea, case of 4 ea
3 490,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE (with ETFE bracket), cylindrical (suspended)
feature
fits beaker size 250 mL
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS6630-0250
H
28 mm
diam.
54 mm
General description
Designed specifically for low-speed stirring with minimal grinding effect in cell culture applications. Legs can be compressed to fit through small openings. Dimensions are diameter of outside circle × height
Features and Benefits
  • Legs can be compressed to fit through 1.5in. (38mm) openings
  • Stir bar is slightly raised off the bottom surface of the vessel to minimize grinding effect on cells
  • Consistent action at low speeds
  • Excellent resistance to chemicals and temperatures up to 150°C
  • Alnico V magnet encapsulated in PTFE with ETFE bracket
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z118907Z115177Z283940
description
diam. 54 mm, H 28 mm, fits beaker size, 250 mL
description
white, L 54 mm
description
for 3-5 mL tubes
description
size 3/8 in. × 1 in.
manufacturer/tradename
Nalgene® DS6630-0250
manufacturer/tradename
Bel-Art F37172-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37135-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F37123-0002
material
cylindrical (suspended), PTFE (with ETFE bracket)
material
PTFE-coated bar (dumbell), PTFE end pieces
material
triangular PTFE-coated bar
material
PTFE-coated , PTFE-coated (wedge shaped)
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 3 ea
feature
fits beaker size 250 mL
feature
-
feature
-
feature
-
diam.
54 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
9.5 mm
H
28 mm
H
-
H
-
H
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)