Z200506
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
UNSPSC Code:
40151500
NACRES:
NB.51
Doporučené produkty
material
stainless steel
spout L × diam.
6 in. × 3/4 in.
tube L
45 in.
fitting
(51 mm)
2 in.
Související kategorie
General description
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)