Z136735
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
material
glass
feature
for flask size 0.5 ‑ 12 L
manufacturer/tradename
Ace Glass 807514
diam. × L
10 mm × 580 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)