Hlavní dokumenty
Z137375
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
description
With button
feature
for flask size 50 ‑ 250 mL
manufacturer/tradename
Ace Glass 953406
diam. × L
6 mm × 318 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)