Hlavní dokumenty
Z127841
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
capacity 4 L, overall capacity 4 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
joint
joint: ST/NS45/40
capacity
4 L
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)