Hlavní dokumenty
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
capacity
500 mL
hose outlet O.D.
10 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)