Z102628
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
material
glass stopcock
capacity
22 L
stopcock bore
10 mm
top opening
85 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)