Hlavní dokumenty
Z111597
Pasteur pipette rubber bulbs
capacity 2 mL
Synonyma:
bulb pipette, pipette bulb, rubber bulb
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
material
rubber bulb
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
200-2A
capacity
2 mL
Související kategorie
General description
Black natural rubber bulb for use with pasteur pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)