Hlavní dokumenty
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Synonyma:
2-Hexylidenehexanal
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.30
FEMA Number:
4616
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.21
organoleptic:
green; vegetable
grade:
Halal
Kosher
natural (US)
biological source:
botanical
food allergen:
no known allergens
biological source
botanical
Quality Level
grade
Halal
Kosher
natural (US)
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
green; vegetable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
InChI key
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Související kategorie
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)