Merck
132659
trans-2-Hexen-1-al
98%
Synonyma:
(E)-2-Hexenal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-778-1
Beilstein/REAXYS Number:
1699684
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Application
trans-2-Hexen-1-al was used in evaluation of quality of protected designation of origin virgin olive oils by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography using flame ionization detection and multivariate analysis. It was used in the multicomponent method for the determination of low-molecular-weight carbonyl compounds in biological samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Hexen-1-al
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
100.9 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
38.3 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)