T42803
p-Tolyl sulfoxide
97%
Synonyma:
1,1′-Sulfinylbis[4-methylbenzene], 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)sulfinylbenzene, 4,4′-Dimethyldiphenyl sulfoxide, 4,4′-Ditolyl sulfoxide, 4,4′-Sulfinylbis(methylbenzene), Bis(4-methylphenyl) sulfoxide
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14OS/c1-11-3-7-13(8-4-11)16(15)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
MJWNJEJCQHNDNM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?