SYNA682440
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware A682440, adapter, flushing adapter
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Doporučené produkty
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware A682440
Související kategorie
General description
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)