Merck
SYNC144200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 8 mm
Synonyma:
Synthware C144200, Distillation condenser
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C144200
hose size
8 mm
General description
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Graham condenser
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)