SIK7911-10
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
powder
shelf life
3 years under the recommended conditions
color
white
SMILES string
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)