Přejít k obsahu
P29006
Phenylphosphonic acid
98%
Synonyma:
Benzene phosphonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5P(O)(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.09
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-388-1
Beilstein/REAXYS Number:
2245168
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7O3P/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Self assembled monolayers (SAMs)of phenylphosphonic acid may be used to make the interface between organic semiconductors and transparent conductive oxides. The acid may be used to functionalize titania particles. Additive used with Noyorι¢s catalyst for greener oxidation of sulfides to sulfones.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)