Přejít k obsahu
901000
1,4-Cubanedicarboxylic acid
≥97%
Synonyma:
(1S,2R,3R,4S,5R,6S,7S,8S)-Cubane-1,4-dicarboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
224 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(O)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7(12)9-1-2-4(9)6-5(9)3(1)10(2,6)8(13)14/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
JFKXMJUMOJJTCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Cubanedicarboxylic acid can undergo esterification with alkylsulfuric acids. The acid and its ester derivatives are also capable of undergoing fluorination with elemental fluorine. This product was previously listed as BML00135.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)