Hlavní dokumenty
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6F13O3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
428.08
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
solid
shelf life
3 years under the recommended conditions
color
white
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
InChI key
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Application
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Legal Information
Product of SiKEMIA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)