Přejít k obsahu
735914
Octylphosphonic acid
97%
Synonyma:
n-Octylphosphonic acid, OPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H19O3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
225-218-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
93-98 °C
SMILES string
CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Octylphosphonic acid (OPA) forms a self-assembled monolayer (SAM), which serves as a protective anti-corrosive phosphonate layer on a variety of surfaces.
Application
OPA can be used as a surfactant that may be added to silver (Ag)/titanium oxide (TiO2) for uniform dispersion into the polymeric matrix. It may be coated on indium-tin oxide (ITO) substrates, which can be used for super-resolution microscopy. OPA based charge blocking layer may be used to prevent leakage of current in a hybrid dielectric film.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Bone
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)