Hlavní dokumenty
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H2Br2F6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)