Key Documents
699470
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16BIO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
329.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
101-105 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c