Hlavní dokumenty
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Synonyma:
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Lineární vzorec:
6Li2CO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
isotopic purity
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
mass shift
M-2
SMILES string
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Inchi Key
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)