Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 760,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
6Li2CO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Mass shift:
M-2
Form:
solid
4 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliisotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Segment
form
solid
mp
720 °C (lit.)
mass shift
M-2
SMILES string
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 6Li | description ≥99 atom % 7Li, 99% (CP) | description ACS reagent, ≥99.0% | description 95 atom % 6Li |
| mass shift M-2 | mass shift depleted | mass shift - | mass shift M-1 |
| isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity ≥99 atom % 7Li | isotopic purity - | isotopic purity 95 atom % 6Li |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 720 °C (lit.) | mp 720 °C (lit.) | mp 618 °C (lit.) | mp 293-300 °C (dec) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium-6Li2 carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?