Key Documents
PH004407
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C16H13ClN2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.748
MDL number:
Other Notes