Hlavní dokumenty
P50773
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97%
Synonyma:
Isopropyl mercaptan
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2CHSH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.16
Beilstein/REAXYS Number:
605260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
455 mmHg ( 37.8 °C)
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)