Merck
P7908
1-Pentanethiol
98%
Synonyma:
PT, Amyl mercaptan, Mercaptan C5, Pentyl mercaptan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-789-1
Beilstein/REAXYS Number:
1730979
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanethiol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)