Merck
E3708
Ethanethiol
97%
Synonyma:
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-837-3
Beilstein/REAXYS Number:
773638
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.51 psi ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
570 °F
expl. lim.
18.2 %
refractive index
n20/D 1.4306 (lit.)
bp
35 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethanethiol can be used as a reactant for the synthesis of:
  • Functionalized oxazolidinones by conjugated nucleophilic addition- electrophilic amination reaction.
  • Ethyl phenyl sulfide by C-S coupling with iodobenzene.
  • Chain transfer agent in the RAFT polymerization of N-isopropylacrylamide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanethiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-49.0 °F - closed cup
flash_point_c
-45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)