P22400
N-Phenyldiethanolamine
97%
Synonyma:
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?