Merck
14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Synonyma:
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4N(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-359-1
Beilstein/REAXYS Number:
2099156
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
InChI key
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol (p-tolyl diethanolamine) was used as an activating amine.
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)