Key Documents
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Synonyma:
1,4-Epoxycyclohexane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI key
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Související kategorie
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup